Få mere at vide
N,N-Bis(2-chlorethyl)benzensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30134442
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30134442 2.5 g 2.5g
30008492 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134442 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4189102.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58023-19-1
Molekylær formel C10 H13 Cl2 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 282.19
Synonym NSC 240403;
IUPAC navn N,N-bis(2-chlorethyl)benzensulfonamid
SMIL ClCCN(CCCl)S(=O)(=O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Bis(2-chloroethyl)benzenesulfonamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H13Cl2NO2S/c11-6-8-13(9-7-12)16(14,15)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Formel vægt 281.0044
Procent renhed >95%