Få mere at vide
N-Methylpyrrole-d4 (ring-d4), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylpyrrole-d4 (ring-d4) |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| Formel vægt | 85.083 |