Få mere at vide
N-Methylnicotinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylnicotinamide |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10) |
| Formel vægt | 136.0637 |