Få mere at vide
N-Methylmorpholine (Peptide Synthesis), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10688393
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10688393 500 mL Glass Bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10688393 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP610500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
N-Methylmorpholine is used in peptide synthesis protocols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alpha vektor Methylmorpholine
Kemisk navn eller materiale N-Methylmorpholine
CAS 109-02-4
Kogeområde 2 max.
Smeltepunkt -65°C
Farve Colorless
Tæthed 0.920g/cm³
pH 10.6
Kogepunkt 115°C
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C5H11NO
MDL nummer MFCD00006175
Mængde 500 mL
Merck Index 15, 6362
Synonym n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
InChI nøgle SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCOCC1
IUPAC navn 4-methylmorpholine
Molekylvægt (g/mol) 101.15
PubChem CID 7972
Formel vægt 101.15
Damptryk 22.5mmHg at 20°C
Procent renhed ≥99.0%
Grad Peptide Synthesis
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylmorpholine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.