Få mere at vide
N-methylmorfin, 99%
Artikelnummer. 10626902 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10626902 500 g Glasflaske 500g
10626712 100 g Glasflaske 100g
11966801 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10626902 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127155000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-02-4 | C5H11NO | 101,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-02-4
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.15
MDL nummer MFCD00006175
InChI nøgle SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
PubChem CID 7972
IUPAC navn 4-methylmorpholin
SMIL CN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylmorpholine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -65.0°C
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 115.0°C to 116.0°C (750.0 mmHg)
Flammepunkt 14°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4339 to 1.4359
Mængde 500 g
Beilstein 27,6
Fieser 01,690; 02,278
Merck Index 15,6362
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Viskositet 0.91 mPa.s (20°C)
Formel vægt 101.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylmorpholine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.