Få mere at vide
N-methylhippursyre, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10710561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10710561 5 g Glasflaske 5g
10501111 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10710561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 259760050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2568-34-5
Molekylær formel C10H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 193.20
MDL nummer MFCD00144940
InChI nøgle PKCSYDDSNIJRIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylsarcosine, n-methylhippuric acid, n-benzoyl-n-methylglycine, n-benzoylsarcosine, glycine, n-benzoyl-n-methyl, 2-n-methylbenzamido acetic acid, sarcosine, n-benzoyl, 2-benzoyl methyl amino acetic acid, chembl66391, 2-n-methyl-1-phenylformamido acetic acid
PubChem CID 75728
IUPAC navn 2-[benzoyl(methyl)amino]eddikesyre
SMIL CN(CC(O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylhippuric acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 101 °C til 105 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C(O)N(CH3)CH2COOH
Mængde 5 g
Formel vægt 193.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylhippuric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.