Få mere at vide
N-methylhippursyre, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10501111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10501111
Brand: Thermo Scientific Acros 259760250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2568-34-5
Molekylær formel C10H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 193.20
MDL nummer MFCD00144940
InChI nøgle PKCSYDDSNIJRIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylsarcosine, n-methylhippuric acid, n-benzoyl-n-methylglycine, n-benzoylsarcosine, glycine, n-benzoyl-n-methyl, 2-n-methylbenzamido acetic acid, sarcosine, n-benzoyl, 2-benzoyl methyl amino acetic acid, chembl66391, 2-n-methyl-1-phenylformamido acetic acid
PubChem CID 75728
IUPAC navn 2-[benzoyl(methyl)amino]eddikesyre
SMIL CN(CC(O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Methylhippuric acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 101°C to 105°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C(O)N(CH3)CH2COOH
Mængde 25 g
Formel vægt 193.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Methylhippuric acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.