Få mere at vide
n-Methylhexylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Methylhexylamine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7-8-2/h8H,3-7H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 115.1361 |