CAS RN 35161-70-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
n-Methylhexylamine, TRC
CAS: 35161-70-7 Molekylær formel: C7H17N Molekylvægt (g/mol): 115.22 Synonym: N-Methyl-1-hexanamine,Hexylmethylamine,Methylhexylamine,N-Hexyl-N-methylamine,N-Hexylmethylamine,N-Methyl-1-aminohexane,N-Methyl-1-hexylamine,N-Methyl-N-hexylamine,N-Methylhexanamine IUPAC navn: N-methylhexan-1-amine SMIL: CCCCCCNC