missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methyldeoxynojirimycin, TRC

Artikelnummer. 30479969
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479969 25 mg
30475099 5 mg
30468335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479969 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29700025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 69567-10-8
Molekylær formel C7 H15 N O4
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Synonym N-Methyl-1-Deoxynojirimycin
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1-methylpiperidine-3,4,5-triol
SMIL CN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methyldeoxynojirimycin
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H15NO4/c1-8-2-5(10)7(12)6(11)4(8)3-9/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
Formel vægt 177.1001
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.