CAS RN 69567-10-8
IUPAC Navn:
(2R,3R,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1-methylpiperidine-3,4,5-triol
Synonymer:
(2R,3R,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1-methylpiperidine-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol):
177.2
Molekylformel:
C7H15NO4
InChi Key:
AAKDPDFZMNYDLR-XZBKPIIZSA-N
SMILES:
CN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Methyldeoxynojirimycin, TRC
CAS: 69567-10-8 Molekylær formel: C7 H15 N O4 Molekylvægt (g/mol): 177.2 Synonym: N-Methyl-1-Deoxynojirimycin IUPAC navn: (2R,3R,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1-methylpiperidine-3,4,5-triol SMIL: CN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO