Få mere at vide
N-methylbenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30134743
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134743 100 mL
30007748 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134743 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM288990100ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-67-3
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Synonym N-Methylbenzenemethanamine, N-Methyl-N-(phenylmethyl)amine, N-Methyl-N-benzylamine, N-Benzylmethylamine, N-Methyl-1-phenylmethanamine, N-(Phenylmethyl)methylamine, N-Benzyl-N-methylamine, NSC 8059;
IUPAC navn N-methyl-1-phenylmethanamin
SMIL CNCc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylbenzylamine
Mængde 100 mL
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3
Formel vægt 121.0891