Få mere at vide
N-methylbenzylamin, 97%
Artikelnummer. 10419400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10419400 500 mL Glasflaske 500ml
10090590 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10419400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106045000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-67-3
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00008289
InChI nøgle RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
PubChem CID 7669
IUPAC navn N-methyl-1-phenylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylbenzylamine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -24 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 184 °C til 189 °C
Flammepunkt 63 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2NHCH3
Brydningsindeks 1,5214 til 1,5234
Mængde 500 mL
Beilstein 12, 1019
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 65 g/L (20 °C)
Formel vægt 121.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske