Få mere at vide
N-methylanthranilsyre, 90+%
Artikelnummer. 11478897
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478897 500 g 500g
11438730 25 g 25g
11468897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20531.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 119-68-6 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-68-6
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00002424
InChI nøgle WVMBPWMAQDVZCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylanthranilic acid, 2-methylamino benzoic acid, n-methyl-2-aminobenzoic acid, n-methyl-o-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-methylamino, o-methylamino benzoic acid, anthranilic acid, n-methyl, 2-methylamino-benzoic acid, kyselina n-methylanthranilova, unii-vpb2514iuj
PubChem CID 67069
ChEBI CHEBI:16394
IUPAC navn 2-(methylamino)benzoesyre
SMIL CNC1=CC=CC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylanthranilic acid
Smeltepunkt ∼171 °C (dekomponering)
Mængde 500 g
Beilstein 2208135
Formel vægt 151.17
Procent renhed ≥90%