Få mere at vide
N-methylanthranilsyre, 90+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylanthranilic acid |
| Smeltepunkt | ∼171°C (decomposition) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2208135 |
| Formel vægt | 151.17 |
| Procent renhed | ≥90% |