Få mere at vide
N-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30135121
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135121 25 g
30133549 50 g
30003680 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135121 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28820525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-61-8
Molekylær formel C7 H9 N
Molekylvægt (g/mol) 107.15
Synonym Benzenamine, N-methyl- (9CI, ACI), Aniline, N-methyl- (8CI), N-Methylbenzenamine (ACI), (Methylamino)benzene, Anilinomethane, Methyl(phenyl)amine, Methylaniline, N-Methyl-N-phenylamine, N-Methylaniline, N-Methylphenylamine, N-Monomethylaniline, N-Phenyl-N-methylamine, N-Phenylmethylamine, NSC 3502
IUPAC navn N-methylanilin
SMIL CNc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylaniline
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Formel vægt 107.0735