Få mere at vide
n-Methylaniline, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15899260
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15899260 100 mL
15809270 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15899260 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8060960100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-61-8
Tekniske data
Smeltepunkt -57°C
Tæthed 0.99 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 196°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00008283
Mængde 100 mL
Synonym N-Methylaniline, Monomethylaniline, N-Methylaniline
Molekylvægt (g/mol) 107.15