Få mere at vide
N-methylanilin, 99%
Artikelnummer. 10703891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10703891 1 kg Glasflaske 1kg
10408670 500 g Glasflaske 500g
10023223 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10703891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126270010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-61-8 | C7H9N | 107,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-61-8
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.16
MDL nummer MFCD00008283
InChI nøgle AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
PubChem CID 7515
ChEBI CHEBI:15733
IUPAC navn N-methylanilin
SMIL CNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylaniline
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -57,0 °C
Farve Brun til gul
Tæthed 0.9870g/mL
Kogepunkt 195,0 °C
Flammepunkt 86 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5NHCH3
Brydningsindeks 1,5694 til 1,5714
Mængde 1 kg
Beilstein 12, 135
Fieser 14,207
Merck Index 15, 6093
Specifik vægtfylde 0.987
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 30 g/l. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, opløselig i acetone, diethylether, ethanol og kloroform
Formel vægt 107.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske