Få mere at vide
N-methylanilin, 98%
Artikelnummer. 11333297
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333297 2500 g 2.5kg
11313297 100 g 100g
11323297 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13873.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-61-8 | C7H9N | 107,16 g/mol
N-methylanilin anvendes til fremstilling af N,N'-dimethylsulfinyldianilin under anvendelse af triethylamin og thionylchlorid som reagenser. Det fungerer også som et latent og koblende opløsningsmiddel. Ydermere tjener det som mellemprodukt til farvestoffer og agrokemikalier. Ud over dette bruges det som et antibankemiddel, som spiller en væsentlig rolle for at øge oktantallet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-methylanilin anvendes til fremstilling af N,N′ -dimethylsulfinyldianilin under anvendelse af triethylamin og thionylchlorid som reagenser. Det fungerer også som et latent og koblende opløsningsmiddel. Ydermere tjener det som mellemprodukt til farvestoffer og agrokemikalier. Ud over dette bruges det som et antibankemiddel, som spiller en væsentlig rolle for at øge oktantallet.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syreanhydrider, syrechlorider og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-61-8
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.16
MDL nummer MFCD00008283
InChI nøgle AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
PubChem CID 7515
ChEBI CHEBI:15733
IUPAC navn N-methylanilin
SMIL CNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylaniline
Smeltepunkt -57 °C
Tæthed 0.989
Kogepunkt 194 °C til 197 °C
Flammepunkt 86 °C (186 °F)
Brydningsindeks 1.571
Mængde 2500 g
FN nummer UN2294
Beilstein 741982
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,6019
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 107.16
Procent renhed 98%