Få mere at vide
N-methyl rivastigminchlorid, TRC
Artikelnummer. 18044040
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18044040 100 mg
18023840 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18044040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM326340100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C15 H25 N2 O2 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 300.82
Synonym (S)-1-(3-{[Ethyl(methyl)carbamoyl]oxy}phenyl)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, Rivastigmine Related Compound E
IUPAC navn [(1S)-1-[3-[ethyl(methyl)carbamoyl]oxyphenyl]ethyl]-trimethylazanium; chlorid
SMIL [Cl-].CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1-[3-[(Ethyl(methyl)carbamoyl)oxy]phenyl]-N,N,N-trimethylethanaminium Chloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H25N2O2.ClH/c1-7-16(3)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(2)17(4,5)6;/h8-12H,7H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t12-;/m0./s1
Formel vægt 300.1605