missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl Paroxetine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans(-)-1-Methyl-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22FNO3/c1-22-9-8-18(14-2-4-16(21)5-3-14)15(11-22)12-23-17-6-7-19-20(10-17)25-13-24-19/h2-7,10,15,18H,8-9,11-13H2,1H3/t15-,18-/m0/s1 |
| Formel vægt | 343.1584 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?