accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOOOF

CAS RN 110429-36-2

IUPAC Navn: 3-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-methylpiperidine
Synonymer: 3-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-methylpiperidine
Molekylvægt (g/mol): 343.4
Molekylformel: C20H22FNO3
InChi Key: MOJZPKOBKCXNKG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN1CCC(C(COC2=CC3=C(OCO3)C=C2)C1)C1=CC=C(F)C=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater