Få mere at vide
N-Methyl-N-propargylbenzylamin, 97%
Artikelnummer. 10193220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10193220 5 g Glasflaske 5g
10183220 1 g Glasflaske 1g
10128083 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10193220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127530050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 555-57-7 | C11H13N | 159,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-57-7
Molekylær formel C11H13N
Molekylvægt (g/mol) 159.23
MDL nummer MFCD00008576
InChI nøgle DPWPWRLQFGFJFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pargyline, pargylamine, n-methyl-n-propargylbenzylamine, paragyline, eudatin, supirdyl, eutonyl, pargylin, n-methyl-n-2-propynylbenzylamine, benzyl-methyl-2-propinylamin
PubChem CID 4688
ChEBI CHEBI:7930
IUPAC navn N-benzyl-N-methylprop-2-yn-1-amin
SMIL CN(CC#C)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-propargylbenzylamine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 86 °C til 88 °C (4,0 mmHg)
Flammepunkt 83 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2N(CH3)CH2C∽CH
Brydningsindeks 1.5213
Mængde 5 g
Beilstein 12, II, 548
Merck Index 15, 7142
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandet i ethanol, acetone
Formel vægt 159.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-N-propargylbenzylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.