Få mere at vide
N-Methyl-N'-nitrosopiperazin (100 mg/L i methanol), TRC
Artikelnummer. 30008446
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30008446 1 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30008446 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT92301X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N’-nitrosopiperazine
Molekylær formel C5H11N3O
Mængde 1 x 1 mL
Synonym 1-Methyl-4-nitrosopiperazine, 1-Nitroso-4-methylpiperazine, N-Nitroso-N'-methylpiperazine, NSC 523886
SMIL CN1CCN(CC1)N=O
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N-Methyl-N’-nitrosopiperazine 100 mg/L