Få mere at vide
N-methyl-N-[4-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10768655
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10768655 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10768655 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48946DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-N-[4-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amine
CAS 892501-90-5
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C13H14N2O
MDL nummer MFCD08690279
Mængde 1 g
Synonym n-methyl-n-4-pyridin-2-yloxy benzyl amine, methyl 4-pyridin-2-yloxy phenyl methyl amine, methyl 4-2-pyridyloxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-pyridinyloxy, n-methyl-1-4-pyridin-2-yloxyphenyl methanamine, n-methyl-1-4-2-pyridinyloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-2-yloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-2-yl oxy phenyl methanamine
InChI nøgle AFHNQZMRTDPSDR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNCC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
IUPAC navn N-methyl-1-(4-pyridin-2-yloxyphenyl)methanamin
Molekylvægt (g/mol) 214.27
PubChem CID 18525833
Formel vægt 214.27
Procent renhed 97%