Få mere at vide
N-methyl-N-(4-nitrobenzyl)aminhydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10330833
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10330833 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10015302 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10330833 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00894DA
Kemiske identifikatorer
CAS 19499-60-6
Molekylær formel C8H11ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 202.638
MDL nummer MFCD06407995
InChI nøgle LADGAFKIYVCZGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-4-nitrophenyl methanamine hydrochloride, n-methyl-n-4-nitrobenzyl amine hydrochloride, n-methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride, methyl 4-nitrophenyl methyl amine hydrochloride, methyl 4-nitrophenyl methyl amine, chloride, n-methyl-n-4-nitrobenzyl amine hcl, n-methyl-1-4-nitrophenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 2794639
IUPAC navn N-methyl-1-(4-nitrophenyl)methanamin;hydrochlorid
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-].Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-N-(4-nitrobenzyl)amine hydrochloride
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 202.64
Procent renhed 90%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.