Få mere at vide
N-methyl-N-[4-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzyl]amin, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N-[4-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzyl]amine |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 250.34 |
| Procent renhed | 95% |