Få mere at vide
N-methyl-N-[4-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzyl]amin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347164
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10347164 5 g 5g
10739403 250 mg 250mg
10767834 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10347164 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42146DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 852180-77-9
Molekylær formel C14H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 250.342
MDL nummer MFCD07368554
InChI nøgle CFDWJPMGCABITD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-4-2-morpholin-4-ylethoxy benzyl amine, methyl 4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-4-morpholinyl ethoxy, n-methyl-1-4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine, n-methyl-n-4-2-morpholin-4-ylethoxy benzylamine, n-methyl-1-4-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine, methyl 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methyl amine
PubChem CID 7060587
IUPAC navn N-methyl-1-[4-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanamin
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)OCCN2CCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-[4-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzyl]amine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 250.34
Procent renhed 95%