Få mere at vide
N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 250 mg |
| IUPAC navn | N-methyl-1-(3-thiophen-2-ylphenyl)methanamine |
| Formel vægt | 203.31 |
| Procent renhed | 97% |