Få mere at vide
N-methyl-N-[3-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11340677
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11340677 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10717675 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340677 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50246CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 871825-60-4
Molekylær formel C13H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 214.27
MDL nummer MFCD09025856
InChI nøgle OEPWSCXLHMBFPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-3-pyridin-2-yloxy benzyl amine, methyl 3-pyridin-2-yloxy phenyl methyl amine, methyl 3-2-pyridyloxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyridinyloxy, n-methyl-1-3-pyridin-2-yloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-3-pyridin-2-yl oxy phenyl methanamine
PubChem CID 18525840
IUPAC navn N-methyl-1-(3-pyridin-2-yloxyphenyl)methanamin
SMIL CNCC1=CC(OC2=CC=CC=N2)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-N-[3-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 214.27
Procent renhed 97%