Få mere at vide
N-methyl-N-[3-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10717675
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10717675
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC50246DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 871825-60-4
Molekylær formel C13H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 214.27
MDL nummer MFCD09025856
InChI nøgle OEPWSCXLHMBFPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-3-pyridin-2-yloxy benzyl amine, methyl 3-pyridin-2-yloxy phenyl methyl amine, methyl 3-2-pyridyloxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyridinyloxy, n-methyl-1-3-pyridin-2-yloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-3-pyridin-2-yl oxy phenyl methanamine
PubChem CID 18525840
IUPAC navn N-methyl-1-(3-pyridin-2-yloxyphenyl)methanamin
SMIL CNCC1=CC(OC2=CC=CC=N2)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-N-[3-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 214.27
Procent renhed 97%