Få mere at vide
N-methyl-N-(3-nitrobenzyl)amin, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10483353
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10483353 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10123674 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10483353 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00890DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 19499-61-7
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
InChI nøgle NTPAPKLGADEFAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-3-nitrophenyl methanamine, n-methyl-n-3-nitrobenzyl amine, methyl 3-nitrophenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-nitro, 3-nitro-n-methylbenzylamine, n-methyl-3-nitrobenzylamine, n-3-nitrophenylmethyl methylamine, n-methyl-1-3-nitrophenyl methylamine
PubChem CID 409439
SMIL CNCC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-(3-nitrobenzyl)amine
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 95%