Få mere at vide
N-methyl-N-(3-chloropropyl)homoveratrylamin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30478808
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478808 100 mg
30465367 250 mg
30476867 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478808 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM295155100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36770-75-9
Molekylær formel C14H22ClNO2 . HCl
Molekylvægt (g/mol) 308.2
Synonym N-(3-Chloropropyl)-3,4-dimethoxy-N-methylbenzeneethanamine Hydrochloride, SR 45813 Hydrochloride, Verapamil EP Impurity D (HCl)
IUPAC navn 3-chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCCl)cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-(3-chloropropyl)homoveratrylamine Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22ClNO2.ClH/c1-16(9-4-8-15)10-7-12-5-6-13(17-2)14(11-12)18-3;/h5-6,11H,4,7-10H2,1-3H3;1H
Formel vægt 307.1106