Få mere at vide
N-methyl-N-[3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451493
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10451493 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10739413 1 g Ravglasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10451493 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC39146CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 852180-71-3
Molekylær formel C11H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 203.245
MDL nummer MFCD07772829
InChI nøgle QSOPQWOPMDNJLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzyl amine, n-methyl-1-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, methyl 3-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 7162059
IUPAC navn N-methyl-1-[3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanamin
SMIL CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-N-[3-(5-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzyl]amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 203.24
Procent renhed 97%