Få mere at vide
N-methyl-N-(2-thien-2-ylbenzyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10767875
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10767875 5 g 5g
10167552 250 mg 250mg
10239612 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10767875 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35546DE
Kemiske identifikatorer
CAS 852180-66-6
Molekylær formel C12H13NS
Molekylvægt (g/mol) 203.303
MDL nummer MFCD07368538
InChI nøgle MRKJJEJYTBOUTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-2-thien-2-ylbenzyl amine, n-methyl-1-2-thiophen-2-ylphenyl methanamine, n-methyl-2-thien-2-ylbenzylamine, methyl 2-thiophen-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-thiophen-2-yl phenyl methanamine, d0a2yg, n-methyl-n-2-thiophen-2-ylbenzyl amine, methyl 2-2-thienyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-2-2-thienyl, benzenemethanamine, n-methyl-2-2-thienyl
PubChem CID 7060565
IUPAC navn N-methyl-1-(2-thiophen-2-ylphenyl)methanamin
SMIL CNCC1=CC=CC=C1C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-N-(2-thien-2-ylbenzyl)amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 203.31
Procent renhed 95%