Få mere at vide
N-methyl-N-(2-phenoxybenzyl)amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772295
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10772295 1 g 1g
10205914 250 mg 250mg
10596975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772295 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49946DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 361394-74-3
Molekylær formel C14H15NO
Molekylvægt (g/mol) 213.28
InChI nøgle IMIUMEQDSKHKST-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl methanamine, n-methyl-n-2-phenoxybenzyl amine, methyl 2-phenoxyphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-2-phenoxy, n-methyl-2-phenoxybenzenemethanamine, n-methyl-n-2-phenoxy benzylamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl ;methanamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride
PubChem CID 23512750
IUPAC navn N-methyl-1-(2-phenoxyphenyl)methanamin
SMIL CNCC1=CC=CC=C1OC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-(2-phenoxybenzyl)amine
Analyseprocentområde 95%
Mængde 1 g
Formel vægt 213.28
Procent renhed 95%