Få mere at vide
N-methyl-N-({2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10790174
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10790174 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10147652 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10790174 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46046CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 857284-26-5
Molekylær formel C12H11F3N2S
Molekylvægt (g/mol) 272.289
MDL nummer MFCD07772873
InChI nøgle IBCDDBBGPGTKNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n-methyl-n-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, n-methyl-n-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, methyl 2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-4-trifluoromethyl phenyl-4-thiazolyl methanamine
PubChem CID 7164660
IUPAC navn N-methyl-1-[2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl]methanamin
SMIL CNCC1=CSC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-N-({2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-4-yl}methyl)amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 272.29
Procent renhed 97%