Få mere at vide
N-Methyl(diphenylmethyl)amin, 98%
Artikelnummer. 11489490
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489490 5 g 5g
11479490 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489490 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50327.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Add to basket
CAS: 14683-47-7 | C14H15N | 197,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14683-47-7
Molekylær formel C14H15N
Molekylvægt (g/mol) 197.28
MDL nummer MFCD00467853
InChI nøgle SHDMMLFAFLZUEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-diphenylmethyl methylamine, methylbenzhydrylamine, n-benzhydryl-n-methylamine, n-methylbenzhydrylamine, diphenylmethyl methyl amine, diphenyl-methyl methyl amine, diphenylmethyl methylamine, n-methyldiphenylmethanamine, acmc-20akaj, n-methyl benzhydrylamine
PubChem CID 411467
IUPAC navn N-methyl-1,1-diphenylmethanamin
SMIL CNC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Methyl(diphenylmethyl)amine
Smeltepunkt 38 °C til 42 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2096409
Formel vægt 197.28
Procent renhed 98%