Få mere at vide
N-Methyl(diphenylmethyl)amin, 98%
Artikelnummer. 11479490
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479490 1 g 1g
11489490 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479490 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50327.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14683-47-7 | C14H15N | 197,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14683-47-7
Molekylær formel C14H15N
Molekylvægt (g/mol) 197.28
MDL nummer MFCD00467853
InChI nøgle SHDMMLFAFLZUEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-diphenylmethyl methylamine, methylbenzhydrylamine, n-benzhydryl-n-methylamine, n-methylbenzhydrylamine, diphenylmethyl methyl amine, diphenyl-methyl methyl amine, diphenylmethyl methylamine, n-methyldiphenylmethanamine, acmc-20akaj, n-methyl benzhydrylamine
PubChem CID 411467
IUPAC navn N-methyl-1,1-diphenylmethanamin
SMIL CNC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl(diphenylmethyl)amine
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Mængde 1 g
Beilstein 2096409
Formel vægt 197.28
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.