Få mere at vide
N-methyl-(7-brom-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396805
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11396805 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10021104 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396805 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58146CB
Kemiske identifikatorer
CAS 886851-54-3
Molekylær formel C8H10BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 264.137
MDL nummer MFCD08690308
InChI nøgle FJHBRYOEMIQSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methylamine, n-methyl-5-aminomethyl-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methyl methyl amine, 7-bromo 2h,3h-thiopheno 4,3-e 1,4-dioxan-5-yl methyl methylamine, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanamine,7-bromo-2,3-dihydro-n-methyl, 1-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 18525892
IUPAC navn 1-(5-brom-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-7-yl)-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=C2C(=C(S1)Br)OCCO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)methylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 264.14
Procent renhed 90%