Få mere at vide
N-methyl-[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10644205
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10644205 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10156663 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10644205 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58346CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 910036-99-6
Molekylær formel C12H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 222.288
MDL nummer MFCD09879908
InChI nøgle CWRQCHDTRDIGCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-3-yl methylamine, 5-methylamino methyl-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine, methyl 6-oxan-4-yloxy pyridin-3-yl methyl amine, n-methyl-1-6-oxan-4-yl oxy pyridin-3-yl methanamine, methyl 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy 3-pyridyl methyl amine, n-methyl-1-6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl methanamine
PubChem CID 24229584
IUPAC navn N-methyl-1-[6-(oxan-4-yloxy)pyridin-3-yl]methanamin
SMIL CNCC1=CN=C(C=C1)OC2CCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 222.29
Procent renhed 97%