Få mere at vide
N-methyl-4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376775
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11376775 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10153504 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376775 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC52446CB
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-40-2
Molekylær formel C13H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 221.30
MDL nummer MFCD09702369
InChI nøgle BIMJTFGNKMMZOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-tetrahydropyran-4-yloxy benzylamine, n-methyl-1-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanamine, methyl 4-oxan-4-yloxy phenyl methyl amine, n-methyl-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzylamine, n-methyl-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzenemethanamine, n-methyl-1-4-oxan-4-yl oxy phenyl methanamine, 4-4-methylamino methyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran, n-methyl-1-4-tetrahydropyran-4-yloxyphenyl methanamine, n-methyl-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy
PubChem CID 24229529
IUPAC navn N-methyl-1-[4-(oxan-4-yloxy)phenyl]methanamin
SMIL CNCC1=CC=C(OC2CCOCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 221.3
Procent renhed 95%