Få mere at vide
N-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451514
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10451514 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10002164 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10451514 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56246CB
Kemiske identifikatorer
CAS 886851-48-5
Molekylær formel C12H13N3
Molekylvægt (g/mol) 199.257
MDL nummer MFCD09702382
InChI nøgle DIWVUAYHEYROLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine, n-methyl-1-4-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, methyl 4-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-4-pyrimidin-2-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-pyrimidinyl, methyl 4-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-4-2-pyrimidinyl-9ci
PubChem CID 24229561
IUPAC navn N-methyl-1-(4-pyrimidin-2-ylphenyl)methanamin
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.26
Procent renhed 90%