Få mere at vide
N-methyl-4-(phenoxymethyl)benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10082314
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10082314 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10042364 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10082314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63746CB
Kemiske identifikatorer
CAS 941716-90-1
Molekylær formel C15H17NO
Molekylvægt (g/mol) 227.31
MDL nummer MFCD09879942
InChI nøgle PSMWUOSOWNRPOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-phenoxymethyl benzylamine, methyl 4-phenoxymethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-phenoxymethyl phenyl methanamine
PubChem CID 24229704
SMIL CNCC1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-4-(phenoxymethyl)benzylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn N-methyl-1-[4-(phenoxymethyl)phenyl]methanamin
Formel vægt 227.31
Procent renhed 95%