Få mere at vide
N-methyl-4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10564994
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10564994 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10246004 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10564994 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62746CB
Kemiske identifikatorer
CAS 912569-67-6
Molekylær formel C13H15N3O
Molekylvægt (g/mol) 229.28
MDL nummer MFCD09817536
InChI nøgle DAHTXAIQFDPRFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzylamine, methyl 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 2-methyl-6-4-methylamino methyl phenoxy pyrazine, methyl 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methyl amine
PubChem CID 24229697
IUPAC navn N-methyl-1-[4-(6-methylpyrazin-2-yl)oxyphenyl]methanamin
SMIL CNCC1=CC=C(OC2=NC(C)=CN=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 229.28
Procent renhed 95%