Få mere at vide
N-methyl-4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10377204
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10377204 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10143474 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10377204 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61746CB
Kemiske identifikatorer
CAS 944450-83-3
Molekylær formel C11H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 203.245
MDL nummer MFCD11109326
InChI nøgle PBJZWGQLXKZEJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzylamine, methyl 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methyl amine, 2-4-methyl aminomethyl phenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, methyl 4-5-methyl 1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methylamine
PubChem CID 26343642
IUPAC navn N-methyl-1-[4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]methanamin
SMIL CC1=NN=C(O1)C2=CC=C(C=C2)CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-4-(5-methyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl)benzylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 203.24
Procent renhed 95%