Få mere at vide
N-methyl-4-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10543455
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10543455 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10543455 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60346DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-4-(4-methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzylamine
CAS 910037-07-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C14H23N3
MDL nummer MFCD09025901
Mængde 1 g
Synonym n-methyl-4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, methyl 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, methyl 4-4-methyl 1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methyl amine
InChI nøgle NOEOYDRQGMQWID-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)N2CCCN(CC2)C
IUPAC navn N-methyl-1-[4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)phenyl]methanamin
Molekylvægt (g/mol) 233.359
PubChem CID 18525907
Formel vægt 233.36
Procent renhed 97%