Få mere at vide
N-methyl-[4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11350687
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11350687 250 mg 250mg
10693425 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350687 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50946CB
Kemiske identifikatorer
CAS 884507-32-8
Molekylær formel C11H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 203.25
MDL nummer MFCD09025868
InChI nøgle MUCOLQGVWQXQMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methylamine, methyl 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, methyl 4-3-methyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 18525856
IUPAC navn N-methyl-1-[4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanamin
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)C1=NC(C)=NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-[4-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Formel vægt 203.24
Procent renhed 95%