Få mere at vide
N-methyl-4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10787095
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10787095 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10245884 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10787095 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56046DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 892502-08-8
Molekylær formel C12H15N3
Molekylvægt (g/mol) 201.27
MDL nummer MFCD08690302
InChI nøgle BQLXMVISWVMAID-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine, methyl 4-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methyl amine, methyl 4-1h-pyrazole-1-yl methylbenzyl amine, methyl 4-pyrazolylmethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, n-methyl-1-4-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 1-4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-1-4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine, 3vr
PubChem CID 18525877
IUPAC navn N-methyl-1-[4-(pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanamin
SMIL CNCC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 201.27
Procent renhed 97%