Få mere at vide
N-methyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11370587
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11370587 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10031194 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370587 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23846CB
Kemiske identifikatorer
CAS 179873-47-3
Molekylær formel C12H15N3
Molekylvægt (g/mol) 201.273
MDL nummer MFCD09702353
InChI nøgle BBOCGPKUAXCMLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, methyl 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 24229474
IUPAC navn N-methyl-1-[4-(1-methylpyrazol-3-yl)phenyl]methanamin
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NN(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 201.27
Procent renhed 90%